Learn More
N1-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)acétamide, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 193.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |