Learn More
N1-[3-(éthylamino)-4-méthylphényl]acétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10495872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10495872 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10495872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13391DA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
CAS 63134-04-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H16N2O
Numéro MDL MFCD00157616
Quantité 1 g
Synonyme n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559
Clé InChI MRNDZGBBVKUGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C
Nom IUPAC N-[3-(éthylamino)-4-méthylphényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
CID PubChem 113042
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 97%