Learn More
N1-(4-acétyl-3-hydroxyphényl)acétamide, Thermo Scientific™
Code produit 10118122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10118122 1 g 1g
10096984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10118122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10058DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 40547-58-8
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Clé InChI ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
CID PubChem 2775185
Nom IUPAC N-(4-acétyl-3-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique