Learn More
N1-(4-aminophényl)-N1-méthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10749793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10749793 1 g 1g
10442633 250 mg 250mg
10651226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10749793 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13402DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 119-63-1
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.208
Clé InChI QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
CID PubChem 67068
Nom IUPAC N-(4-aminophényl)-N-méthylacétamide
SMILES CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté Tech..
Qualité Technique