Learn More
N1-(4-butylphényl)acétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N1-(4-Butylphenyl)acetamide |
| CAS | 3663-20-5 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C12H17NO |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2CH2C6H4NHC(O)CH3 |
| Numéro MDL | MFCD00277211 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | n-4-butylphenyl acetamide, 4-butylacetanilide, n1-4-butylphenyl acetamide, acetamide, n-4-butylphenyl, gnf-pf-1449, p-n-butylacetanilid, 4'-butylacetoanilide, p-normalbutylacetanilide, maybridge1_000046, n-acetyl-4-n-butylaniline |
| Show More |