Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]acétamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366965 25 g 25g
10180892 1 g 1g
10233622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366965 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00674EB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-19-0
Formule moléculaire C10H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.173
Numéro MDL MFCD00204174
Clé InChI RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
CID PubChem 2736739
Nom IUPAC N-[4-cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Quantité 25 g
Poids de la formule 244.17
Pourcentage de pureté 95%