Learn More
N1-(4-pyridyl)benzamide, Thermo Scientific™
Code produit 11326246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326246 50 g 50g
10065492 10 g 10g
10396714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326246 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur NRB04027EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5221-44-3
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.225
Numéro MDL MFCD00160355
Clé InChI PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
CID PubChem 78893
Nom IUPAC N-pyridine-4-ylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(4-Pyridyl)benzamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 97%