Learn More
N1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]-2-chloroacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 253.61 |
| Pourcentage de pureté | 97% |