Learn More
N1-(5-amino-2-méthylphényl)acétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10746505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746505 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10746505 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB00549DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H12N2O
Numéro MDL MFCD00047859
Quantité 1 g
Synonyme n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
Clé InChI UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
Nom IUPAC N-(5-amino-2-méthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 164.208
CID PubChem 79492
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique