Learn More
N1-(5-oxo-5,6,7,8-tétrahydronaphtalèn-2-yl)acétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590922 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur NRB00998EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H13NO2
Numéro MDL MFCD00099461
Quantité 10 g
Synonyme n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
Clé InChI WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Nom IUPAC N-(5-oxo-7,8-dihydro-6H-naphthalen-2-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
CID PubChem 2780190
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%