Learn More
N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30795878
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30795878 10 g
30787524 5 g
30789715 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30795878 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1075710g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
CAS 1892-57-5
Formule moléculaire C8H17N3
Numéro MDL MFCD00044916
Quantité 10 g
SMILES CN(C)CCCN=C=NCC
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Pourcentage de pureté 98%