Learn More
N1-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CF3OC6H4NHCH3 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 191.15 |
| Pourcentage de pureté | 95% |