Learn More
N1-Methylethane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N1-Methylethane-1,2-diamine |
| CAS | 109-81-9 |
| Formule moléculaire | C3H10N2 |
| Numéro MDL | MFCD00008165 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | NCCNC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |