Learn More
N1,N1-Diméthyl-1-phényl-1,2-éthanediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499430 250 mg 250mg
11409440 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50291.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6342-21-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6342-21-8
Formule moléculaire C10H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.252
Numéro MDL MFCD01631934
Clé InChI NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
CID PubChem 241652
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-phénylthane-1,2-diamine
SMILES CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%