Learn More
N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31336883
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31336883 5 g
31333842 25 g
31322747 1 g
31321618 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31336883 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1348195g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide
CAS 87771-40-2
Formule moléculaire C18H24I3N3O9
Numéro MDL MFCD00867959
Quantité 5 g
SMILES O=C(NCC(O)CO)C1=C(I)C(N(CCO)C(CO)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I
Poids moléculaire (g/mol) 807.11
Pourcentage de pureté 98%