Learn More
N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31432897
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432897 250 mg
31432250 1 g
31425898 100 mg
31430890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432897 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134795250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide
CAS 66108-95-0
Formule moléculaire C19H26I3N3O9
Numéro MDL MFCD00077732
Quantité 250 mg
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 821.14
Pourcentage de pureté 98%