Learn More
N1,O2'-Diméthyladénase, TRC
Code produit 30012709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012709 10 mg 10mg
30004841 5 mg 5mg
30012717 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44741010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91101-00-7
Formule moléculaire C12H17N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Synonyme 1-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-1-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN(C)C3=N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N1,O2'-Dimethyladenosine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Poids de la formule 295.1281