Learn More
Elma™ Nettoyant concentré Lab Clean N10
Code produit 11872681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11872681 10 L 10L
11862681 2,5 L 2.50L
10411245 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11872681 Fournisseur Elma™ Code fournisseur 8000077
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation avec du matériel de laboratoire en métal, y compris l’aluminium et les alliages légers, le verre, la céramique ou le plastique. Elma™ Le nettoyant concentré Lab Clean N10 élimine en douceur les émulsions et les dépôts de savon à la chaux et empêche leur redéposition.
  • Agent nettoyant à pH neutre
  • Aussi un excellent choix pour le nettoyage de la verrerie
  • Testez toujours la compatibilité d’Elma Lab Clean N10 avec les alliages de magnésium avant toute utilisation
Spécification
Type de produit Nettoyant Lab Clean N10
pH 8,2
Certifications/Conformité Annexe III, CE 648/2004
Composition Surfactants anioniques 5 à 15 %, surfactants non ioniques 5 à 15 %, phosphates < 5 %, polycarboxylates &l
Concentration Unité à ultrasons 2 %, lave-vaisselle 1 %
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage 5°C à 30°C
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier
Volume (métrique) 10 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol