Learn More
N2,9-diacétylguanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N 2,9-Diacetylguanine |
| CAS | 3056-33-5 |
| Formule moléculaire | C9 H9 N5 O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Acyclovir Impurity L |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | N-(9-acétyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.2 |
| Poids de la formule | 235.0705 |