Learn More
N2,9-diacétylguanine, TRC
Code produit 30367539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD33500010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Formule moléculaire C9 H9 N5 O3
Quantité 10 g
Synonyme Acyclovir Impurity L
Formule InChI InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
Nom IUPAC N-(9-acétyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 235.2
Poids de la formule 235.0705