Learn More
N2-Acétyl-L-asparagine, TRC
Code produit 30010456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010456 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA168780500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-Acetyl-L-asparagine
CAS 4033-40-3
Formule moléculaire C6H10N2O4
Synonyme N-Acetyl-L-asparagine, N-Acetylasparagine, N2-Acetylasparagine, NSC 186895alpha-N-Acetyl-L-asparagine;
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-acétamido-4-amino-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Quantité 500 mg
Poids de la formule 174.0641