Learn More
N2-Méthyl alfuzosin, TRC
Code produit 30006932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006932 2.5 mg 2.50mg
30005729 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2766502.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72104-34-8
Formule moléculaire C19 H27 N5 O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Synonyme Alfuzosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide Hydrochloride
Nom IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)amino]propyl]-N-méthyloxolane-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2nc(NCCCN(C)C(=O)C3CCCO3)nc(N)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-Methyl Alfuzosin Hydrochloride
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(18(25)14-6-4-9-28-14)8-5-7-21-19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23);1H
Poids de la formule 425.183