Learn More
N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine, TRC
Code produit 30004890
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004890 50 mg 50mg
17963745 100 mg 100mg
17993505 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18122550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138247-43-5
Formule moléculaire C16 H24 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.37
Synonyme Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-5-amino-1-carboxypentyl]amino]-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-[(5-amino-1-carboxypentyl)amino]-, [S-(R*,R*)]-, (αS)-α-[[(1S)-5-Amino-1-carboxypentyl]amino]benzenebutanoic acid, Lisinopril Dihydrate Imp. H (EP)
Nom IUPAC (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoic acid
SMILES NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C16H24N2O4/c17-11-5-4-8-13(15(19)20)18-14(16(21)22)10-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,18H,4-5,8-11,17H2,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 308.1736
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature