Learn More
N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysine, TRC
Code produit 30340162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340162 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB64250050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysine
CAS 102910-26-9
Formule moléculaire C27 H47 N5 O7 S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H47N5O7S/c1-27(2,3)39-26(38)30-19(24(35)36)12-8-10-16-29-20(33)13-5-4-9-15-28-21(34)14-7-6-11-18-17-40-23-22(18)31-25(37)32-23/h18-19,22-23H,4-17H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,33)(H,30,38)(H,35,36)(H2,31,32,37)/t18-,19+,22-,23+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1CS[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (2S)-6-[6-[5-[(3aS,6S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,5,6,6a-hexahidrotieno[2,3-d]imidazol-6-il]pentanoilamino]hexanoilamino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
Poids moléculaire (g/mol) 585.76
Poids de la formule 585.3196