Learn More
N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| CAS | 28159-98-0 |
| Formule moléculaire | C11H19N5S |
| Numéro MDL | MFCD01863779 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC2CC2)=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.37 |
| Pourcentage de pureté | 95% |