Learn More
N3-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine (Secaquine), TRC
Code produit 30483540
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483540 100 mg 100mg
30471260 25 mg 25mg
30481336 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM910003100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2732404-25-8
Formule moléculaire C15 H21 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 259.347
Synonyme Secaquine
Nom IUPAC 3-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine
SMILES CCC(CCN)Nc1cc(OC)cc2cccnc12
Spécification
Nom chimique ou matériau N3-(6-Methoxyquinolin-8-Yl)Pentane-1,3-Diamine (Secaquine)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O/c1-3-12(6-7-16)18-14-10-13(19-2)9-11-5-4-8-17-15(11)14/h4-5,8-10,12,18H,3,6-7,16H2,1-2H3
Poids de la formule 259.168