Learn More
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium, MedChemExpress
Code produit 16495386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495386 100 mg
16477247 5 mg
16470837 50 mg
16434538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111815A
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro transcription and it can be incorporated into multiple templates.
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Acetylcytidine triphosphate sodium
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N3Na4O15P3
Quantité 100 mg
Synonyme ac4CTP sodium
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 250 mg/mL (407.75 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)NC(C)=O)=O)O2)O)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 613.12
Poids de la formule 613.12
Qualité Research
Forme physique Solid