Learn More
N4-Benzoylcytosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15599523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15599523 5 g 5g
15509533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15599523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460540050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 26661-13-2 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26661-13-2
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Numéro MDL MFCD00239434
Clé InChI XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine
CID PubChem 309343
Nom IUPAC N-(2-oxo-1H-pyrimidine-6-yl)benzamide
SMILES O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Benzoylcytosine
Point de fusion >300.0°C
Analyse élémentaire 59.86 to max. 62.93% min. Carbon 19.04 to max. 20.01% min. Nitrogen
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N4-Benzoylcytosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.