Learn More
N4-Benzoylcytosine, TRC
Code produit 30335812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2079051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Benzoylcytosine
CAS 26661-13-2
Formule moléculaire C11H9N3O2
Quantité 1 g
Synonyme N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone
Formule InChI InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O
Nom IUPAC N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Poids de la formule 215.07