Learn More
Chlorure d'isodesmosine N4-Boc-N1,N2,N3-diboc, ester tétra-tert-butylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N4-Boc-N1,N2,N3-diboc Isodesmosine Chloride Tetra t-butyl Ester |
| CAS | 1574867-65-4 |
| Formule moléculaire | C75H128N5O22 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 3,5-bis[(3S)-3-[bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-(1,1-dimethylethoxy)-4-oxobutyl]-2-[(4S)-4-[bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-(1,1-dimethylethoxy)-5-oxopentyl]-1-[(5S)-6-(1,1-dimethylethoxy)-5-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-oxohexyl]-pyridinium |
| Formule InChI | InChI=1S/C75H127N5O22/c1-65(2,3)92-54(81)49(76-58(85)96-69(13,14)15)37-34-35-44-77-46-47(40-42-52(56(83)94-67(7,8)9)79(61(88)99-72(22,23)24)62(89)100-73(25,26)27)45-48(41-43-53(57(84)95-68(10,11)12)80(63(90)101-74(28,29)30)64(91)102-75(31,32)33)50(77)38-36-39-51(55(82)93-66(4,5)6)78(59(86)97-70(16,17)18)60(87)98-71(19,20)21/h45-46,49,51-53H,34-44H2,1-33H3/p+1/t49-,51-,52-,53-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(C)O[C@H](C1=C(C)[C@@H](OC([C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)N(C(OC(C)(C)C)=O)C(C)(C)O2)=O)C[C@]([C@@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)C5[C@@]6(C)[C@@H](OC(OCC(Cl)(Cl)Cl)=O)C[C@@H]7[C@@]5(OC(C)=O)CO7)(O)C1(C)C)C6=O |
| Nom IUPAC | 3,5-bis[(3S)-3-[bis[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-(1,1-dimetiletoxi)-4-oxobutil]-2-[(4S)-4-[bis[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-5-(1,1-dimetiletoxi)-5-oxopentil]-1-[(5S)-6-(1,1-dimetiletoxi)-5-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-6-oxohexil]-piridinio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1451.86 |
| Poids de la formule | 1450.9 |