Learn More
N4-Hydroxycytosine (>90 %), TRC
Code produit 30403721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30403721 250 mg -
30404920 50 mg 50mg
30406308 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403721 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH805078250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20555-88-8
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.1
Synonyme 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
Nom IUPAC 6-(hydroxyamino)-1H-pyrimidine-2-one
SMILES ONC1=CC=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Hydroxycytosine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Poids de la formule 127.0382