Learn More
N4-Hydroxycytosine (>90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N4-Hydroxycytosine |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8) |
| Poids de la formule | 127.0382 |