Learn More
N6-(2-Isopentenyl)adenine, TRC
Code produit 30134208
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134208 500 mg 500mg
17980755 100 mg 100mg
17971145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI874605500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2365-40-4
Formule moléculaire C10H13N5
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Synonyme 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine, N-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-9H-purin-6-amine, 2Ip, 6-(3-Methyl-2-buten-1-ylamino)purine, 6-(δ2-Isopentenylamino)purine, 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, 6-Isopentenyladenine, 6-N-(3-Methylbut-2-enylamino)purine, 6-[(3-Methyl-2-butenyl)amino]purine, Bryokinin, DMAA, Enadenine, IPA, Isopentenyladenine, N-(3-Methyl-2-butenyl)-1H-purin-6-amine, N-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N-(γ,γ-Dimethylallyl)adenine, N6-(2-Isopentenyl)adenine, N6-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)aminopurine, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)aminopurine, N6-Isopentenyladenine, NSC 106958;
Nom IUPAC N-(3-methylbut-2-enyl)-7H-purin-6-amine
SMILES CC(=CCNC1=C2C(=NC=N2)NC=N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-(2-Isopentenyl)adenine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Poids de la formule 203.1171