Learn More
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine, MedChemExpress
Code produit 16497628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497628 10 mg
16487536 100 mg
16413647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497628 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18775
MedChemExpress N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine
CAS 110505-75-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N5O5
Quantité 10 mg
Synonyme Para-topolin riboside
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 373.36
Poids de la formule 373.36
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation