Learn More
N6-(4-Méthoxybenzyl)adénosina, TRC
Code produit 30457241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457241 5 mg 5mg
30452799 1 mg -
30452547 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5403055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23666-24-2
Formule moléculaire C18H21N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Synonyme N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine, N-(p-Methoxybenzyl)-adenosine, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine, 6-(4-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-[6-[(4-méthoxyphényl)méthylamino]purine-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMILES COc1ccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-10(3-5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Poids de la formule 387.1543