Learn More
N6-benzoyl-2’-désoxyadénosine, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le N6-Benzoyl-2′-désoxyadénosine est utilisé dans la formation d’oligonucléotides à N ramifications comme sous-produits dans la synthèse d’oligonucléotides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (faiblement) et dans le méthanol (20 mg/ml).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine |
| CAS | 4546-72-9 |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | C17H17N5O4 |
| Numéro MDL | MFCD00009628 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine |
| Clé InChI | PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12 |
| Nom IUPAC | N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyle)oxolane-2-yl]purine-6-yl]benzamide |
| Afficher plus |