Learn More
N6-Benzoyladénine, TRC
Code produit 30308945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308945 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA281768500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-Benzoyladenine
CAS 4005-49-6
Formule moléculaire C12H9N5O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
SMILES O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
Nom IUPAC N-(7H-purin-6-yl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Poids de la formule 239.0807