Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-benzyladénosine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17201146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17201146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17201146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226420050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 357,36
Type de produit N6-benzyladénosine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, HCl/éthanol aq., NaOH/Etha aq., nol