Learn More
N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine, TRC
Code produit 30330855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330855 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28622050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine
CAS 1155-64-2
Formule moléculaire C14H20N2O4
Quantité 50 g
Synonyme N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N-epsilon-Benzoyloxycarbonyllysine
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-6-(phénylméthoxycarbonateylamino)sulfonIC acide
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Poids de la formule 280.1423