Learn More
N6-Cyclopentyladenosine, MedChemExpress
Code produit 16490177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490177 50 mg
16403808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490177 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103181
MedChemExpress N6-Cyclopentyladenosine (CPA) is a selective Adenosine A1 receptor agonist, with Ki values of 2.3 nM, 790 nM and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors, respectively.
N6-Cyclopentyladenosine (CPA) is a selective Adenosine A1 receptor agonist, with Ki values of 2.3 nM, 790 nM and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-Cyclopentyladenosine
CAS 41552-82-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H21N5O4
Quantité 50 mg
Synonyme CPA UK-80882
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (37.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCC4)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 335.36
Poids de la formule 335.36
Pourcentage de pureté 98.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation