Learn More
Tocris Bioscience™ N6-Cyclopentyladenosine
Description
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 2.3, 790 and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18600 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N6-Cyclopentyladenosine |
| CAS | 41552-82-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C15H21N5O4 |
| Poids de la formule | 335.36 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 335.364 |