Learn More
N6-Methyladenosine, MedChemExpress
Description
N6-Methyladenosine is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA (mRNA) of all higher eukaryotes. N6-Methyladenosine can modifies viral RNAs and has antiviral activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N6-Methyladenosine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1867-73-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H15N5O4 |
| Synonyme | 6-Methyladenosine N-Methyladenosine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.21 mM) |
| SMILES | CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
| Afficher plus |