Learn More
N6-méthyladénosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N6-Methyladenosine |
| CAS | 1867-73-8 |
| Formule moléculaire | C11H15N5O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 6-Methyladenosine, N-methyladenosine, 6-Methylamino-9-β-D-ribofuranosylpurine, 6-Methylaminopurine D-riboside, 6-Methylaminopurine ribonucleoside, 6-Methylaminopurine riboside, 9-β-D-Ribofuranosyl-N6-methylaminopurine, N-Methyladenosine, N6-Methyladenosine, NSC 29409 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11,17-19H,2H2,1H3,(H,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3NC)=C3N=C2)O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.27 |
| Poids de la formule | 281.1124 |