Learn More
Sel de sodium du N6-monobutyryladénosine 3':5'-monophosphate cyclique, TRC
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N6-Monobutyryladenosine 3':5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 70253-67-7 |
| Formule moléculaire | C14 H17 N5 O7 P . Na |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Bucladesine Impurity 2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N5O7P.Na/c1-2-3-8(20)18-12-9-13(16-5-15-12)19(6-17-9)14-10(21)11-7(25-14)4-24-27(22,23)26-11;/h5-7,10-11,14,21H,2-4H2,1H3,(H,22,23)(H,15,16,18,20);/q;+1/p-1/t7-,10-,11-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O |
| Nom IUPAC | sodium;N-[9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hydroxy-2-oxydo-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl]purin-6-yl]butanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 421.28 |
| Poids de la formule | 421.0763 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?