Learn More
N6-Trifluoroacétyl-L-lysine, TRC
Code produit 30453120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7885005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Formule moléculaire C8H13F3N2O3
Quantité 5 g
Synonyme N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
Formule InChI InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoroacétyl)amino]hexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 242.2
Poids de la formule 242.0878