Learn More
N7-[(2-Hydroxyéthoxy)méthyl)guanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one |
| CAS | 91702-61-3 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N5 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-7-(2-hydroxyéthoxyméthyl)-1H-purin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.2 |
| Poids de la formule | 225.0862 |