Learn More
N8-Acetylspermidine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16467497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16467497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113253A
MedChemExpress N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
Spécification
Nom chimique ou matériau N8-Acetylspermidine dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 34450-15-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H23Cl2N3O
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (384.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (192.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCCCNCCCN)=O.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 260.2
Poids de la formule 260.2
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research