Learn More
N8-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Code produit 30006659
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006659 50 mg 50mg
30006234 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18800050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34450-15-2
Formule moléculaire C9H23Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 260.2
Synonyme N-[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]acetamide Dihydrochloride, N-[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]acetamide Hydrochloride (1:2)
Nom IUPAC N-[4-(3-aminopropylamino)butyl]acetamide
SMILES NCCCNCCCCNC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N8-Acetylspermidine Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H21N3O/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 187.1685
Pourcentage de pureté >95%