Learn More
Nabertherm Fournaise à chambre NA 120/65/B500
Code produit 18060100 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
18060100 500 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18060100 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur NA1263K2
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four à haute température, four à convection forcée jusqu'à 650 °C
La très bonne uniformité de température de ces fours à chambre avec circulation d’air offre des conditions de procédé idéales pour le recuit, le durcissement du durcissement en solution, le vieillissement artificiel, le frittage du PTFE, la préchauffe, ou le recuit et le brasage tendre. Les fours à chambre à convection forcée sont équipés d’une boîte de recuit adaptée pour le recuit doux du cuivre ou le revenu du titane, ainsi que pour le recuit de l’acier sous des gaz protecteurs ou de réaction non inflammables. La conception modulaire du four à chambre à convection forcée permet une adaptation aux exigences spécifiques du procédé avec des accessoires appropriés.
  • Tmax 450 °C, 650 °C ou 850 °C
  • Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base inclus dans la livraison
  • Uniformité de température jusqu’à +/- 4 °C selon la norme DIN 17052-1
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une feuille de cadre et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans le champ de livraison
  • Limiteur de découpe avec température de découpe réglable servant de limiteur de température pour protéger la chaudière et la charge
  • Utilisation exclusive de matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie explicitement que la laine d’aluminiosilicate, également appelée fibre céramique réfractaire (RCF), classifiée et potentiellement cancérigène, n’est pas utilisée.
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile B500 (5 programmes de 4 segments chacun)
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
  • NTEdit gratuit pour une saisie de programme pratique via Excel Windows sur PC
  • Logiciel gratuit NTGraph pour l’évaluation et la documentation des licenciements sous Excel Windows sur PC
  • Application MyNabertherm pour la surveillance en ligne des tirs sur appareils mobiles en téléchargement gratuit
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Capacité (métrique) 500 l
max. (métrique) 650 °C
Type Fourneau de la chambre
Tension 380/400 V