Learn More
Inhibiteur de l’isoforme 1 de l’échangeur Na+/H+, TRC
Code produit 30179499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179499 10 mg 10mg
30179087 50 mg 50mg
30179639 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37981310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 861218-38-4
Formule moléculaire C11H8N4OS . CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 340.4
Synonyme N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
Nom IUPAC N-carbamimidoyl-4-cyano-1-benzothiophène-2-carboxamide ; Acide méthanassulfurique
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Poids de la formule 340.03